Merck
PHR1542
Supelco
莫西沙星
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
莫西沙星 盐酸盐, 盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24FN3O4· HCl
分子量:
437.89
Beilstein:
8377447
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000703
traceable to USP 1448606
API 家族
moxifloxacin
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Cl.COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(O)=O
InChI
1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/t11-,16+;/m0./s1
InChI 密鑰
IDIIJJHBXUESQI-DFIJPDEKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
盐酸莫西沙星是一种抗感染化合物,属于氟喹诺酮类抗生素。它是一种众所周知的广谱抗生素处方药,对包括厌氧型在内的多种革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌有效。它是具有两个手性中心的S,S-异构体。它通过阻止与细菌中脱氧核糖核酸的复制、转录、重组和修复有关的各种关键酶的活性而起作用,例如DNA促旋酶(拓扑异构酶II),拓扑异构酶IV。发现其在治疗各种眼部和呼吸道感染中的应用。
應用
盐酸莫西沙星可用作药物标准品,用于通过分光光度法、色谱法和电化学技术测定药物制剂和组合剂型中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAC0258。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Development and validation of spectrophotometric, atomic absorption and kinetic methods for determination of moxifloxacin hydrochloride
Abdellaziz LM and Hosny MM
Analytical Chemistry Insights, 6(3), ACI-S8090 (2011)
Electrochemical determination of antibacterial drug moxifloxacin hydrochloride using chloranil modified carbon paste electrode
Attia AK and El-Shal MA
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 4(3), 213-224 (2012)
Validated spectrophotometric methods for the estimation of moxifloxacin in bulk and pharmaceutical formulations
Motwani SK, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 68(2), 250-256 (2007)
Enantiomeric purity assay of moxifloxacin hydrochloride by capillary electrophoresis
Cruz LA and Hall R
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38(1), 8-13 (2005)
Review of moxifloxacin hydrochloride ophthalmic solution in the treatment of bacterial eye infections
Miller D
Clinical Ophthalmology (Auckland, N.Z.), 2(1), 77-77 (2008)