Merck
PHR1498
Supelco
磺胺醋酰
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
磺胺醋酰, N-(4-氨基苯基磺酰)乙酰胺, N-(4-氨基苯磺酰)乙酰胺, N1-乙酰磺胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H10N2O3S
CAS号:
分子量:
214.24
Beilstein:
981718
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1623808
API 家族
sulfacetamide
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 1 g
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
SKIVFJLNDNKQPD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
磺胺醋酰(Sulfacetamide)常用于眼用制剂治疗各种眼部感染,如角膜溃疡和结膜炎。通常制成钠盐,滴眼液配比为10-30% w/v。
應用
磺胺醋酰(Sulfacetamide)可用作药物标准品,用于通过柱色谱技术对药物制剂中的分析物进行定量。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告(CoA)示例,请在下框中输入LRAA3046。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pharmacology (2014)
A column chromatographic method for the determination of sulfanilamide in pharmaceutical preparations containing sulfacetamide or its sodium salt
Wojtowicz J.E
Journal of Pharmaceutical Sciences, 59(2), 240-241 (1970)
Pharmaceutical Chemistry, International Edition (2011)
Piotr Cysewski et al.
International journal of pharmaceutics, 570, 118682-118682 (2019-09-11)
The limited water solubility of sulfonamides provokes a search for new solvents offering not only increased solubility but also environmental and health safety. Therefore, six sulfonamides were studied in a series of natural deep eutectic solvents (NADES) comprising choline chloride