certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0001184
traceable to USP 1445925
蒸汽密度
2.1 (vs air)
蒸汽壓力
0.2 mmHg ( 20 °C)
描述
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API 家族
ethanolamine
CofA
current certificate can be downloaded
自燃溫度
1436 °F
expl. lim.
17 %
包裝
pkg of 1 mL
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.454 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
69-70 °C/10 mmHg
mp
10-11 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
InChI 密鑰
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
腳註
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup