Merck
PHR1396
Supelco
甲氨蝶呤
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
甲氨蝶呤, (+)-氨甲蝶呤, 4-氨基-N10-甲基巯基-L-谷氨酸, MTX, 氟安定, 氨甲叶酸, 氨甲喋呤
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H22N8O5
CAS号:
分子量:
454.44
Beilstein:
70669
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. M1000000
traceable to USP 1414003
API 家族
methotrexate
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN(Cc1cnc2nc(N)nc(N)c2n1)c3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H22N8O5/c1-28(9-11-8-23-17-15(24-11)16(21)26-20(22)27-17)12-4-2-10(3-5-12)18(31)25-13(19(32)33)6-7-14(29)30/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,25,31)(H,29,30)(H,32,33)(H4,21,22,23,26,27)/t13-/m0/s1
InChI 密鑰
FBOZXECLQNJBKD-ZDUSSCGKSA-N
基因資訊
human ... DHFR(1719)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
甲氨蝶呤是一种叶酸拮抗剂,可逆抑制二氢叶酸还原酶(DHFR),导致DNA合成和细胞复制受损。甲氨蝶呤已用于治疗类风湿关节炎,也可用于儿童急性淋巴细胞白血病(ALL)的维持治疗。
應用
甲氨蝶呤可作为药物二级参考标准品,通过各种技术测定血浆样品和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是经认证过的有证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他标定应用。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入LRAB9958。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver,Bone marrow
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Methotrexate determination in pharmaceuticals by enantioselective HPLC
El-Hady DA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 37(5), 919-925 (2005)
Determination of methotrexate in plasma by on-column concentration and ion-exchange chromatography
Lankelma J and Poppe H
Journal of Chromatography A, 149(5), 587-598 (1978)
Methotrexate mechanism in treatment of rheumatoid arthritis
Friedman B and Cronstein B
Joint, Bone, Spine : Revue du Rhumatisme, 86(3), 301-307 (2018)
Methotrexate bioavailability after oral and intramuscular administration in children
Teresi ME, et al.
The Journal of Pediatrics, 110(5), 788-792 (1987)
Fetal methotrexate syndrome: A systematic review of case reports
Verberne EA, et al.
Reproductive Toxicology, 87, 125-139 (2019)