certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1615956
蒸汽壓力
0.01 mmHg ( 20 °C)
API 家族
sorbic acid
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (lit.)
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
InChI 密鑰
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
山梨酸是一种短链不饱和脂肪族羧酸,可作为抗菌防腐剂广泛用于食品、药品和化妆品。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和生产商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
用于质量控制的药物二级标准品,为制药实验室和生产商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
山梨酸可用作药物参考标准品,用于通过滴定分析和高效液相色谱法测定原材料、食品和药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025进行生产和认证。所有关于该CRM的信息都可以在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAC2087。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
260.6 °F
閃點(°C)
127 °C
其他客户在看
Sorbic acid
United States Pharmacopeia/National Formulary, 44(2), 6029-6029 (2019)
Sorbic acid
Handbook of Pharmaceutical Excipients 6th edition Pharmaceutical Press, 672-675 (1995)
Wine Analysis and Production
Wine Analysis and Production, 209-215 (1995)
Determination of antimicrobial preservatives in pharmaceutical formulations using reverse-phase liquid chromatography
Journal of Pharmaceutical Sciences, 72(3), 221-224 (1983)
Optimisation of extraction procedures for analysis of benzoic and sorbic acids in foodstuffs
Food Chemistry, 82(3), 469-473 (2003)
商品
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)
HPLC Analysis of Benzoic Acid and Sorbic Acid on Ascentis® Express RP-Amide ("Green" Mobile Phase Conditions)