certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 459
traceable to Ph. Eur. R0630000
traceable to USP 1535700
API 家族
riboflavin
CofA
current certificate can be downloaded
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-30°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
應用
磷酸化核黄素(核黄素磷酸钠)可作为药物标准品,通过色谱技术对药物制剂中的分析物进行测定。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA0584。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
其他客户在看
The simultaneous assay of riboflavin 5-phosphate sodium and other water-soluble vitamins in liquid multivitamin formulations by liquid chromatograph
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 6(1), 87-95 (1988)
Simultaneous determination of riboflavin phosphate and other ingredients in a multivitamin pharmaceutical preparation by on-line automated LC coupled with pre-column immobilized enzyme reactor
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 29(1-2), 325-334 (2002)