certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
形狀
solution (, solvent is PEG200)
CofA
current certificate can be downloaded
應用
pharmaceutical (small molecule)
儲存溫度
2-8°C
一般說明
制药二级标准用于质量控制,为制药实验室和制造商提供了一个方便、经济的内部工作标准编制替代方案。
應用
环氧乙烷可用作药物参考标准品,用于通过气液色谱技术测定药物制剂中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准提供了有效的美国药典、欧洲药典和英国药典一级标准的多重可追溯性。
其他說明
该认证参考物质(CRM)根据ISO 17034 和 ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
腳註
要查看该材料的分析证书示例,请在下面的栏位中输入 LRAB7763。这只是一个示例证书,可能不是您收到的批次。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Simple GLC determination of ethylene oxide and its reaction products in drugs and formulations.
Hartman PA and Bowman PB
Journal of Pharmaceutical Sciences, 66(6), 789-792 (1977)