Merck
PHR1096
Supelco
L-赖氨酸乙酸盐
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
别名:
L-赖氨酸 乙酸盐, (S)-2,6-二氨基己酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2O2 · C2H4O2
CAS号:
分子量:
206.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000397
traceable to USP 1371501
API 家族
lysine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(O)=O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.C2H4O2/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;1-2(3)4/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H3,(H,3,4)/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
RRNJROHIFSLGRA-JEDNCBNOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。L-赖氨酸是一种必需的蛋白原α-氨基酸,含有碱性侧链,具有亲水性。L-赖氨酸以其醋酸盐的形式积极使用。它可作为次生代谢产物的前体,如β-内酰胺抗生素。它也可作为合成α-氨基己二酸的前体。
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
分析物的数值在批次间变化很大。
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA7162。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
In the matter of certain amino acid formulations: unreviewed initial determination (1983)
Kuo-Kuang Wen et al.
The Journal of biological chemistry, 288(26), 19140-19153 (2013-05-09)
Proper actin cytoskeletal function requires actin's ability to generate a stable filament and requires that this reaction be regulated by actin-binding proteins via allosteric effects on the actin. A proposed ionic interaction in the actin filament interior between Lys(113) of
Lubin Jiang et al.
Nature, 499(7457), 223-227 (2013-07-05)
The variant antigen Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PfEMP1), which is expressed on the surface of P. falciparum-infected red blood cells, is a critical virulence factor for malaria. Each parasite has 60 antigenically distinct var genes that each code
Samir Zaidi et al.
Nature, 498(7453), 220-223 (2013-05-15)
Congenital heart disease (CHD) is the most frequent birth defect, affecting 0.8% of live births. Many cases occur sporadically and impair reproductive fitness, suggesting a role for de novo mutations. Here we compare the incidence of de novo mutations in
Jeongsoon Park et al.
Molecular cell, 50(6), 919-930 (2013-06-29)
Protein function is regulated by diverse posttranslational modifications. The mitochondrial sirtuin SIRT5 removes malonyl and succinyl moieties from target lysines. The spectrum of protein substrates subject to these modifications is unknown. We report systematic profiling of the mammalian succinylome, identifying