Merck
PHL89675
栀子苷
phyproof® Reference Substance
别名:
(1S,4αS,7αS) -1-(β-D-吡喃葡萄糖氧基)-1,4a,5,7a-四氢-7-(羟甲基)-环戊[c]吡喃 -4-羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H24O10
CAS号:
分子量:
388.37
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H]3[C@@H]1CC=C3CO
InChI
1S/C17H24O10/c1-24-15(23)9-6-25-16(11-7(4-18)2-3-8(9)11)27-17-14(22)13(21)12(20)10(5-19)26-17/h2,6,8,10-14,16-22H,3-5H2,1H3/t8-,10-,11-,12-,13+,14-,16+,17+/m1/s1
InChI 密鑰
IBFYXTRXDNAPMM-BVTMAQQCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
栀子苷是一种环烯醚萜苷,具有多种生物活性,包括神经保护、抗糖尿病、抗增殖和抗氧化活性。研究表明,栀子苷可调节 Nrf2 转运,并通过 PI3K/Akt 信号通路上调下游抗氧化蛋白 HO-1 的表达,这可能是其神经保护和抗氧化活性的机制。胰高血糖素样肽 1(GLP-1)受体也可能在栀子苷诱导的 HO-1 表达中起关键作用。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)