Merck
PHL82516
洋地黄毒苷
phyproof® Reference Substance
别名:
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14-diol-3-(O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-O-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl-[1→4]-2,6-dideoxy-β-D-ribo-hexopyranosyl)oxy, 洋地黄毒甙, 肉豆蔻酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C41H64O13
CAS号:
分子量:
764.94
Beilstein:
76678
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
mp
240 °C (dec.) (lit.)
形式
neat
SMILES 字串
[H][C@@]1(C[C@H](O)[C@H](O[C@@]2([H])C[C@H](O)[C@H](O[C@@]3([H])C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C)O3)[C@@H](C)O2)[C@@H](C)O1)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@]([H])(CC[C@]6([H])[C@]5([H])CC[C@]7(C)[C@]([H])(CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O13/c1-20-36(46)29(42)16-34(49-20)53-38-22(3)51-35(18-31(38)44)54-37-21(2)50-33(17-30(37)43)52-25-8-11-39(4)24(15-25)6-7-28-27(39)9-12-40(5)26(10-13-41(28,40)47)23-14-32(45)48-19-23/h14,20-22,24-31,33-38,42-44,46-47H,6-13,15-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26-,27+,28-,29+,30+,31+,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40-,41+/m1/s1
InChI 密鑰
WDJUZGPOPHTGOT-XUDUSOBPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbonesHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)