Merck
PHL80500
Monotropein
phyproof® Reference Substance
别名:
[1S-(1α, 4aα,7β,7aα)]-1-(β-D-Glucopyranosyloxy)-1,4a,7,7a-tetrahydro-7-hydroxy-7-(hydroxymethyl)cyclopenta[c]pyran-4-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22O11
CAS号:
分子量:
390.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@](O[C@H]2[C@@]([C@](CO)(O)C=C3)([H])[C@@]3([H])C(C(O)=O)=CO2)([H])O[C@@H]1CO
InChI
1S/C16H22O10/c17-3-7-5-24-14(10-8(7)1-2-16(10,23)6-19)26-15-13(22)12(21)11(20)9(4-18)25-15/h1-3,5,8-15,18-23H,4,6H2/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14+,15+,16+/m1/s1
InChI 密鑰
CYYIGLDAAXXQAI-PSWNKMJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)