等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)C2=C(O)C(=O)c3c(O)cc(O)c(C\C=C(\C)C)c3O2
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-9-14-15(22)10-16(23)17-18(24)19(25)20(27-21(14)17)12-5-7-13(26-3)8-6-12/h4-8,10,22-23,25H,9H2,1-3H3
InChI 密鑰
TUUXBSASAQJECY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
淫羊藿素是从淫羊藿中分离得到的一种淫羊藿黄酮成分,它通过抑制 PPAR-g 通路促进间充质干细胞 (MSCs) 向成骨细胞分化,同时抑制 MSCs 的成脂分化。淫羊藿素对 MSCs 增殖无影响。此外,淫羊藿素最有可能通过调节 MAPK/ERK/JNK 和 JAK2/STAT3/AKT 信号,有效抑制慢性髓样白血病 (CML) 和乳腺癌细胞增殖。淫羊藿素与其它黄酮类化合物一样,可能具有雌激素样活性。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3