Merck
PHL80381
南蛇藤醇
phyproof® Reference Substance
别名:
10-羟基-2,4a,6a,9,12b,14a-六甲基-11-氧代-1,2,3,4,4a,5,6,6a,11,12b,13,14,14a,14 b-十氢化-苉-2-羧酸, 雷公藤红素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H38O4
CAS号:
分子量:
450.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
形式
neat
SMILES 字串
CC1=C(O)C(=O)C=C2C1=CC=C3[C@@]2(C)CC[C@@]4(C)[C@@H]5C[C@@](C)(CC[C@]5(C)CC[C@]34C)C(O)=O
InChI
1S/C29H38O4/c1-17-18-7-8-21-27(4,19(18)15-20(30)23(17)31)12-14-29(6)22-16-26(3,24(32)33)10-9-25(22,2)11-13-28(21,29)5/h7-8,15,22,31H,9-14,16H2,1-6H3,(H,32,33)/t22-,25-,26-,27+,28-,29+/m1/s1
InChI 密鑰
KQJSQWZMSAGSHN-JJWQIEBTSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
雷公藤红素是一种强效抗氧化剂和抗炎剂。它是一种新的HSP90抑制剂(破坏Hsp90/Cdc37复合物),具有抗癌作用(抗血管生成-抑制血管内皮生长因子受体表达);抗氧化剂(抑制脂质过氧化)和抗炎活性(抑制iNOS和炎性细胞因子的产生)。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)