製造商/商標名
EDQM
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
P(Cl)(Cl)Cl.Oc3c(cc(cc3)C(C)(C)C)C(C)(C)C.c2(ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H22O.C12H10.Cl3P/c1-13(2,3)10-7-8-12(15)11(9-10)14(4,5)6;1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12;1-4(2)3/h7-9,15H,1-6H3;1-10H;
InChI 密鑰
ZFUOUGCLKHYEIY-UHFFFAOYSA-N
相关类别
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1