化驗
≥95%
形狀
solid
藥物控制
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to light yellow
溶解度
H2O: ≤0.5 mg/mL
ethanol: 6.7 mg/mL
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@]3([H])C(CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C)O)[C@@]1(C)C\C(=C\O)C(=O)C2
InChI
1S/C21H32O3/c1-19-11-13(12-22)18(23)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,22,24H,4-11H2,1-3H3/b13-12-/t14-,15+,16?,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
ICMWWNHDUZJFDW-ZDBQEZQZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
生化/生理作用
推薦產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges