主要文件
NISTRM8505
Vanadium in crude oil
NIST® RM 8505
别名:
Crude oil
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
製造商/商標名
NIST®
應用
petroleum
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
19.4 °F - (External MSDS)
閃點(°C)
-7 °C - (External MSDS)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
NISTRM85054061834196723