NIST2730
1 of 10
NIST2731
氮中硫化氢
Sigma-Aldrich
295442
氢硫酸
Roche
11585762001
DIG洗涤和封闭液套装
742546
氢硫酸 溶液
BMSC3200
Benchmark LC8 3500 Centrifuge with 8 x 15ml rotor
Supelco
C2103
色谱柱,通用
10771
Histopaque®-1077
Z163961
Gravity column
Z742574
MyFuge™ 5 Microcentrifuge with combination rotor for 4 x 5 mL and 4 x 1.5/2.0 mL tubes
Z137170
Ace 色谱柱
certified reference material
100
pharmaceutical (small molecule)
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。