主要文件
NIST1662A
氮中二氧化硫
NIST® SRM® 1662a, nominal 1000 umol/mol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of cylinder
製造商/商標名
NIST®
形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Gas cylinder
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases