Merck
NIST1616B
煤油
NIST® SRM® 1616b, (low level)
别名:
Kerosene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
蒸汽密度
4.5 (vs air)
蒸汽壓力
0.23 mmHg ( 20 °C)
自燃溫度
442 °F
expl. lim.
5 %
包裝
pkg of 100 mL
製造商/商標名
NIST®
技術
XRF: suitable
bp
190-250 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
petroleum
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Carbon (C), Hydrogen (H)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
138.0 °F
閃點(°C)
58.9 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)