主要文件
NIST1547
桃树叶
NIST® SRM® 1547
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
包裝
pkg of 50 g
製造商/商標名
NIST®
格式
matrix material
一般說明
本标准参考物质(SRM)主要用于验证植物性材料、农产品、类似材料中主要、次要和微量元素的测定方法。在为内部对照物质赋值后,此SRM还可以用于质量保证过程。1个单位的SRM 1547包含50克Coronet品种的干桃叶。更多信息请参阅COA和SDS。
SRM 1547_cert
SRM 1547_SDS
應用
桃叶已作为标准引用物质
  • 用于电感耦合等离子体质谱法 (ICP-MS) 测定咖啡中微量元素
  • 用于氢化物发生原子荧光光谱法 (HG-AFS) 测定蔬菜中的硒
  • 以及测试微波/超声波 (MW/US) 辅助消解法估算凯氏定氮的效能
其他說明
已认证可用于以下列出的分析物。请参阅证书以获取相关数值和更多详细信息
氮(N),磷
微量元素:铝 (Al)、锑 (SB)、钡 (Ba)、硼 (B)、溴 (Br)、镉 (Cd)、钙 (Ca)、铈 (Ce)、氯 (Cl2)、铬 (Cr)、钴 (Co)、铜 (Cu)、铕 (Eu)、钆 (Gd)、碘 (I)、铁 (Fe)、镧 (La)、铅 (Pb)、镁 (Mg)、锰 (Mn)、汞 (Hg)、钼 (Mo)、钕 (Nd)、镍 (Ni)、钾 (K)、铷 (Rb)、钐 (Sm)、钪 (Sc)、钠 (Na)、锶 (Sr)、硫 (S)、铽 (Tb)、钍 (Th)、铀 (U)、钒 (V)、锌 (Zn)
基质分类:水果和蔬菜
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
The use of advanced chemometric techniques and trace element levels for controlling the authenticity of organic coffee
Barbosa RM, et al.
Food Research International, 61, 246-251 (2014)
A simultaneous, direct microwave/ultrasound-assisted digestion procedure for the determination of total Kjeldahl nitrogen.
Domini C, et al.
Ultrasonics Sonochemistry, 16(4), 564-569 (2009)
Determination of selenium in vegetables by hydride generation atomic fluorescence spectrometry
Smrkolj P and Stibilj V
Analytica Chimica Acta, 512(1), 11-17 (2004)