Merck
I4386
Sigma-Aldrich
碘乙酸
≥98.0% (T)
别名:
2-Iodoacetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ICH2CO2H
CAS号:
分子量:
185.95
Beilstein:
1739079
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥98.0% (T)
形狀
powder or flakes
顏色
white to yellow
mp
77-79 °C (lit.)
溶解度
H2O: soluble, clear to hazy
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
JDNTWHVOXJZDSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
碘乙酸用作:烷基化剂,适用抗体AR37、 血清蛋白、 和从成熟果实不同阶段提取的草莓蛋白质组样品。
蛋白质中半胱氨酸残基的改性剂。
生化/生理作用
碘乙酸(IAA)封闭半胱氨酸的巯基。通过与半胱氨酸活性位点的巯基相互作用,IAA抑制3-磷酸甘油醛脱氢酶(G3PDH)。IAA 抑制实体艾氏(Ehrlich)癌的进展。IAA 是饮用水进行碘化消毒的一种副产物。对哺乳动物细胞存在细胞毒性。
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Database-independent Protein Sequencing (DiPS) Enables Full-length de Novo Protein and Antibody Sequence Determination
Savidor A, et al.
Molecular and Cellular Proteomics, 16(6), 1151-1161 (2017)
Drinking water disinfection byproduct iodoacetic acid induces tumorigenic transformation of NIH3T3 cells
Wei X, et al.
Environmental Science & Technology, 47(11), 5913-5920 (2013)
Development of candidate biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma using multiple reaction monitoring
Yu J, et al.
Biotechnology and Bioprocess Engineering: BBE, 18(5), 1038-1047 (2013)
Carboxymethylation of cysteine using iodoacetamide/iodoacetic acid
The Protein Protocols Handbook, 455-456 (2002)
Antitumor activities of iodoacetate and dimethylsulphoxide against solid Ehrlich carcinoma growth in mice
Fahim FA, et al.
Biological Research, 36(2), 253-262 (2003)