agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
petroleum
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMEF004
ERMEF004
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
134.6 °F
閃點(°C)
57 °C