产品名称
Aluminum gold alloy (0.1% Au), 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
相关类别
一般說明
分析報告
For more information please see:
ERMEB530A
ERMEB530A
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3