Key Documents
ERMCC690
石灰性土壤(微量元素)
ERM®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
certified by the BSC
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
格式
matrix material
分析報告
For more information please see:
ERMCC690
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)