主要文件
ERMBF433B
Maize GMO Standard DAS-40278-9
0.5% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
格式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Certified for the mass fraction of DAS-40278-9 maize
分析報告
For more information please see:
ERMBF433B
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)