agency
ERM®
成份
Soya 356043, 1%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF425C
ERMBF425C
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3