主要文件
ERMBF421A
EH92-527-1 马铃薯(空白)
ERM®, certified reference material, 0% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
品質
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
分析報告
For more information please see:
ERMBF421A
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)