品質
for the detection of GMO maize (3272) with PCR
成份
3272 Maize, 0%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF420A
ERMBF420A
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3