主要文件
ERMBF411C
玉米 GMO 标准品 ERM-BF411
ERM®, certified reference material, 0.5% Bt-176, for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
别名:
GMO 标准品 ERM-BF411, 玉米 Bt-176
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (Br-176) with PCR
成份
genetically modified Bt-176 maize, 0.5%
製造商/商標名
JRC
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
ERMBF411C
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)