主要文件
ERMBC716
玉米(超低浓度玉米烯酮)
ERM®, certified reference material
别名:
玉米中的玉米烯酮(超低浓度)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
ERM®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
儲存溫度
2-8°C
分析報告
For more information please see:
ERMBC716
其他說明
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Biotoxins / Mycotoxins: Zearalenone (ZON)
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
法律資訊
ERM is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)