agency
according to ASTM® D97
according to BS 2000
according to ISO 3016
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
bp
175-270 °C
mp
-58 °C
應用
petroleum
形式
mixture
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
168.8 °F
閃點(°C)
76 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)