主要文件
CRM42047
Supelco
Allethrin
certified reference material
别名:
(2-methyl-4-oxo-3-prop-2-enylcyclopent-2-en-1-yl) 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropane-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H26O3
CAS号:
分子量:
302.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
品質等級
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 100 mg
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O(C2CC(=O)C(=C2C)CC=C)C(=O)C1C(C1C=C(C)C)(C)C
InChI
1S/C19H26O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h7,9,14,16-17H,1,8,10H2,2-6H3
InChI 密鑰
ZCVAOQKBXKSDMS-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)