agency
ISO 17034
ISO/IEC 17025
形狀
disc (hydrosoluble)
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
包裝
pack of 10
製造商/商標名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
應用
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
−20°C
適合性
Clostridium perfringens
Clostridium spp.
Clostridium spp.
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
产气荚膜梭菌 NCTC 13170 Lenticule® 圆盘是认证微生物标准品(认证微生物参考物质),可用作定量和定性对照微生物。 它们所含菌落形成单位(CFU)为每盘500-50000 CFU 。
该技术使我们可以长期保藏菌种并使微生物可以耐受温度变化。 它们可用作每日内部质量控制微生物。
这些微生物经过 ISO/IEC 17025 认证,并且是在符合 ISO 17034 的可重复条件下利用经过验证的NCTC菌株生产。 这些即用型微生物对照最大程度减少了测试实验室对照菌株的需求,并保证每次质量控制测试使用的都是经过验证的对照培养物。
Lenticule® 圆盘是由来自国家典型菌种保藏中心(NCTC)或国家病原真菌保藏中心(NCPF)的可追溯冻干培养物制备,并由Sigma-Aldrich在英国卫生安全局授权下生产。
该技术使我们可以长期保藏菌种并使微生物可以耐受温度变化。 它们可用作每日内部质量控制微生物。
这些微生物经过 ISO/IEC 17025 认证,并且是在符合 ISO 17034 的可重复条件下利用经过验证的NCTC菌株生产。 这些即用型微生物对照最大程度减少了测试实验室对照菌株的需求,并保证每次质量控制测试使用的都是经过验证的对照培养物。
Lenticule® 圆盘是由来自国家典型菌种保藏中心(NCTC)或国家病原真菌保藏中心(NCPF)的可追溯冻干培养物制备,并由Sigma-Aldrich在英国卫生安全局授权下生产。
應用
产气荚膜杆菌 NCTC 13170 Lenticule® 圆盘可用作食品、饮料、水和环境测试中日常质量控制的参考菌株。此外,它们适合用于方法开发和确认、用作发酵剂、用于研究和教育目的。
特點和優勢
- 即用型,CFU范围使用方便
- 无需稀释
- 可在10分钟内快速复水
- 在标准 -20 °C 冰箱的保质期至少16个月
- 随附全面的分析证书
- 无需维持储用培养物
- 无需回收时间或预富集步骤
- 耐用、高效、可靠
- 易于使用
- 经济有效
其他說明
菌种历史 - 2000年,NCTC收录< K. A. Moojman(荷兰RIVM)<1988年,荷兰国家公共卫生及环境研究院(RIVM)分离自患者/食品
法律資訊
Lenticule is a registered trademark of The Secretary of State for Health (United Kingdom)
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
相关内容
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.