Merck
BP672
华法林
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
4-羟基-3-(3-氧代-1-苯基丁基)-2H-1-苯并吡喃-2-酮, 杀鼠灵钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H16O4
CAS号:
分子量:
308.33
Beilstein:
8868198
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
warfarin
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
162-164 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
InChI 密鑰
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... VKORC1(79001)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
本品按现行药典规定交付。所有为支持本产品而提供的信息,包括SDS和任何产品信息单均由药典颁发机构制定并发布。如需进一步信息和支持,请访问现行药典网站。
應用
Warfarin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Warfarin Tablets
  • Warfarin Oral Suspension
  • 包裝
    单位数量:100mg。可进行调整。本品按现行药典规定提供。有关当前的单位数量,请访问英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    訊號詞
    Danger
    危險分類
    Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
    標靶器官
    Blood
    儲存類別代碼
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 3
    从最新的版本中选择一种:
    分析证书(COA)