Merck
BP021
氨苄西林 三水合物
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
别名:
氨苄青霉素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H19N3O4S · 3H2O
CAS号:
分子量:
403.45
Beilstein:
5399534
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
pharmaceutical primary standard
API 家族
ampicillin
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI 密鑰
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
产品按照发行药典的规定交付。随附的本产品的所有支持信息,包括 SDS 和任何产品信息彩页,均遵照现行药典许可而编制和发布。更多信息和支持,请见药典发布网站。
應用
氨苄西林三水合物BP参考标准品设计用于英国药典规定的实验室测试。
还用于以下专论:
  • 氟氯西林氨苄西林(Co-fluampicil)口服混悬液
  • 氟氯西林氨苄西林(Co-fluampicil)胶囊
  • 替卡西林克拉维酸输液
  • 氨苄西林口服混悬液
  • 氨苄西林注射液
  • 氨苄西林胶囊
  • 阿莫西林兽用口服散
  • 阿莫西林油性注射液
  • 阿莫西林注射液
  • 阿莫西林口服混悬液
  • 阿莫西林胶囊
  • 阿莫西林片
  • 生化/生理作用
    一种具有连接到青霉素结构上的氨基侧链的 β-内酰胺抗生素。通过灭活细菌细胞膜内表面的转肽酶而抑制细菌细胞壁合成(肽聚糖交联)的青霉素衍生物。仅对生长中的大肠埃希菌具有杀菌作用。耐药方式:氨苄西林的 β-内酰胺环被 β-内酰胺酶裂解。抗菌谱:革兰阴性菌和革兰阳性菌。
    包裝
    单位量:500 mg。如有更改,恕不另行通知。产品按照发行药典的规定交付。有关当前单位数量,请访问 英国药典
    其他說明
    可能适用相应的销售限制。
    象形圖
    Health hazardExclamation mark
    訊號詞
    Danger
    危險分類
    Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
    標靶器官
    Respiratory system
    儲存類別代碼
    11 - Combustible Solids
    水污染物質分類(WGK)
    WGK 2
    Not applicable
    历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)