Key Documents
BCR646
淡水沉积物(丁基锡)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
格式
matrix material
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
BCR646
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)