主要文件
BCR633
无水乳脂中的示踪剂
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
85151701
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
food and beverages
形式
matrix material
neat
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
BCR633
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)