agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
environmental
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C\C=C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H8N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h2-6,11H,1H2/b10-5+
InChI 密鑰
JJPZHGIYUVFTGG-BJMVGYQFSA-N
分析報告
For more information please see:
BCR548
BCR548
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3