agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR449
BCR449
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup