主要文件
BCR393
人载脂蛋白 A I(质量浓度)
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
clinical
形式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
For more information please see:
BCR393
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)