agency
BCR®
形狀
disc
製造商/商標名
JRC
應用
general analytical
形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR351
BCR351
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3