agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
agriculture
environmental
形式
matrix material
分析報告
For more information please see:
BCR178
BCR178
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3