主要文件
BCR165
乳胶球
BCR®, certified reference material, 2 μm particle size
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
描述
parameter of the calibration line 2.223 0.013
形狀
particles
製造商/商標名
JRC
粒徑
2 μm
應用
general analytical
形式
neat
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
标称值为 2μm 的乳胶(含 0.02% 固体)
包裝
样品瓶含有 2mL 乳胶球水性悬浮液。
分析報告
For more information please see:
BCR165
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)