Merck
BCR153R
二苯并[a,h]吖啶
BCR®, certified reference material
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H13N
CAS号:
分子量:
279.33
Beilstein:
209261
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc2c(c1)ccc3nc4c(ccc5ccccc45)cc23
InChI
1S/C21H13N/c1-3-7-17-14(5-1)11-12-20-19(17)13-16-10-9-15-6-2-4-8-18(15)21(16)22-20/h1-13H
InChI 密鑰
JNCSIWAONQTVCF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
For more information please see:
BCR153R
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
实验方案
Chlorobenzilate; 4-Aminobiphenyl; 2-Fluorobiphenyl; N-Nitrosopyrrolidine; 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene; 3-Methylcholanthrene; Phenacetin