产品名称
生物素-4-荧光素, ≥95.0% (HPLC)
品質等級
100
200
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
分子量
644.71
技術
titration: suitable
顏色
light orange to very dark orange
light yellow to very dark yellow
&epsilon ;(消光係數)
≥70 at 491-497 nm in phosphate buffer at 0.05 M
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4ccc(O)cc24)C(=O)NCCNC(=O)CCCC[C@@H]5SC[C@@H]6NC(=O)N[C@H]56
InChI
1S/C33H32N4O8S/c38-18-7-10-25-23(14-18)29(21-9-6-19(39)15-26(21)45-25)20-8-5-17(13-22(20)32(42)43)31(41)35-12-11-34-28(40)4-2-1-3-27-30-24(16-46-27)36-33(44)37-30/h5-10,13-15,24,27,30,38H,1-4,11-12,16H2,(H,34,40)(H,35,41)(H,42,43)(H2,36,37,44)/t24-,27-,30
InChI 密鑰
UROXVNHIYQXTRA-LFERIPGTSA-N
應用
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3