Merck
B34656
Sigma-Aldrich
联苯
ReagentPlus®, 99.5%
别名:
1,1′-Biphenyl, Diphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H5
CAS号:
分子量:
154.21
Beilstein:
1634058
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
5.31 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
9.46 mmHg ( 115 °C)
產品線
ReagentPlus®
化驗
99.5%
形狀
flakes
powder or crystals
自燃溫度
1004 °F
expl. lim.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
联苯 (BP) 是一种含两个非平面构象苯环的 p -聚苯。据相关介绍,它可以在含钯催化系统存在下,从苯中通过分子间直接 C-H 同位偶联合成。其结构的立体化学研究已有报道。而且已研究使用 95% 硝酸形成单硝基联苯异构体的BP 硝化反应。
應用
  • 升华法在有机砜合成及晶体生长中的应用:本研究利用升华技术合成和生长有机砜晶体,展示如何将联苯衍生物集成到先进材料科学应用中(Refat et al., 2024)。
  • 基于双卡巴唑-二苯甲酮的扭曲供体-受体衍生物:对双卡巴唑-二苯甲酮衍生物的研究强调它们可作为潜在的蓝色热激活延迟荧光发射器用于OLED应用,证明了联苯框架在电子材料开发中的效用(Siddiqui et al., 2024)。
  • 有机污染物气相色谱分析方法的优化:一项研究详细介绍了气相色谱法与Orbitrap质谱法的优化,强调了生物样品中联苯类有机污染物的检测,对环境监测至关重要(Oró-Nolla et al., 2024)。
  • 增强抗真菌药物的溶解度和生物利用度:本研究展示了联苯结构如何提高氯霉唑的溶解度和生物利用度,并提出了通过使用疏水性超支化聚甘油来增强抗真菌治疗的方法(Jaworska-Krych et al., 2024)。
  • 持久性有机污染物的生物修复:一篇系统综述讨论了微藻-细菌联合体如何用于含联苯的持久性有机污染物的生物修复,为环境清理提供了一种可持续的方法(Guo et al., 2024)。
法律資訊
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
Zeolite-assisted nitration of biphenyl using nitric acid.
Tai Y, et al.
Research on Chemical Intermediates, 41(2), 867-872 (2015)
Highly Active Palladium-Based Catalyst System for the Aerobic Oxidative Direct Coupling of Benzene to Biphenyl.
Liu Y, et al.
ChemCatChem, 8(2), 448-454 (2016)
Elucidation of the Forces Governing the Stereochemistry of Biphenyl.
Jia J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2013(3), 611-616 (2013)
Lujiang Xu et al.
Waste management (New York, N.Y.), 92, 97-106 (2019-06-05)
Terephthalonitrile (TPN) was directly produced from polyethylene terephthalate (PET) plastic via catalytic fast pyrolysis with ammonia. The optimal condition for producing TPN was over 1 g γ-Al2O3-2 wt% catalyst at 500 °C under carrier gas (50% NH3 and 50% N2) with yield of
Sheng-Hao Hsu et al.
Acta biomaterialia, 8(11), 4151-4161 (2012-07-31)
Low-shrinkage resin-based photocurable liquid crystalline epoxy nanocomposite has been investigated with regard to its application as a dental restoration material. The nanocomposite consists of an organic matrix and an inorganic reinforcing filler. The organic matrix is made of liquid crystalline