等級
analytical standard, for drug analysis
品質等級
drug control
Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O.C[C@H](N)Cc1ccccc1.C[C@H](N)Cc2ccccc2
InChI
1S/2C9H13N.H2O4S/c2*1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9;1-5(2,3)4/h2*2-6,8H,7,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/t2*8-;/m00./s1
InChI 密鑰
PYHRZPFZZDCOPH-QXGOIDDHSA-N
基因資訊
human ... SLC18A2(6571)
應用
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
51.8 °F
閃點(°C)
11 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
实验方案
Separation of Heroin, analytical standard, ≥98% (HPLC); Cocaine hydrochloride, analytical standard; D-Amphetamine hemisulfate salt solution, 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis; (±)-3,4-Methylenedioxymethamphetamine hydrochloride solution, analytical standard, for drug analysis, 1.0 mg/mL in methanol
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCsuitable for GCsuitable for GC展开我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门