化驗
≥99.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤0.3% water
折射率
n20/D 1.412 (lit.)
n20/D 1.412-1.414
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−66 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
格式
neat
SMILES 字串
CCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI 密鑰
TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
165.2 °F - closed cup
閃點(°C)
74 °C - closed cup