等級
for microscopy (Bot., Hist.)
indicator (pH 9.4-14.0)
品質等級
形狀
powder or crystals
技術
microbe id | staining: suitable
pH值
9.4-14
溶解度
water: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
εmax
≥200 at 310-320 nm
≥400 at 595-605 nm
適合性
suitable for microscopy
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
[Na+].[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccc(cc2)\C(c3ccc(Nc4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)cc3)=C5/C=CC(\C=C5)=N/c6ccc(cc6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C37H29N3O9S3.2Na/c41-50(42,43)34-19-13-31(14-20-34)38-28-7-1-25(2-8-28)37(26-3-9-29(10-4-26)39-32-15-21-35(22-16-32)51(44,45)46)27-5-11-30(12-6-27)40-33-17-23-36(24-18-33)52(47,48)49;;/h1-24,38-39H,(H,41,42,43)(H,44,45,46)(H,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
MCPLVIGCWWTHFH-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
- 对叶片进行染色,使细胞内胼胝质可见
- 孵育细胞进行 4′,6-二氨基-2-苯基吲哚(DAPI)/隔膜染色
- 作为β-(1-3)-d-葡聚糖或酸性间苯三酚的标记物,用于检的胼胶和木质素测
- Mann染液,因为其含有甲基蓝-伊红混合物
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>572.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
> 300 °C - Pensky-Martens closed cup