官能基
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O(C(C(O)c2cc(c(cc2)O)OC)CO)c1c(cccc1)OC
InChI
1S/C17H20O6/c1-21-13-5-3-4-6-14(13)23-16(10-18)17(20)11-7-8-12(19)15(9-11)22-2/h3-9,16-20H,10H2,1-2H3
InChI 密鑰
PPZSOILKWHVNNS-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2